Learn More
Solution d’étalonnage des compteurs portatifs Eutech, 500 μS/cm KCl, Thermo Scientific™
Code produit 15159916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gravité spécifique:
1
Conditionnement:
480mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gravité spécifique Conditionnement
15159916 1 480mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15159916 Fournisseur Thermo Scientific Eutech Code fournisseur 01X211219
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un étalonnage régulier avec des normes de précision est recommandé pour les appareils de mesure
  • 500 μSolution d'étalonnage KCl S/cm
  • Solutions conditionnées en flacons en plastique résistant de 480 ml
  • Économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Inorganic Salts
CAS 7447-40-7
Odeur Odorless
Gravité spécifique 1
pH 7.0
Point d’ébullition 102.4°C
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure portatifs Eutech
Type de solution Solution d’étalonnage de conductivité KCl de 500 µS