Learn More
Solution d’étalonnage Eutech™ KCl
Code produit 15488972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 ml
480 ml
Conductivité:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1 413 μS/cm
2 764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Conditionnement:
480mL
500mL
60mL
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conductivité Conditionnement
15488972 480 ml 12,88 mS/cm 480mL
15223657 60 ml 84 μS/cm 60mL
12703626 480 ml 100 μS/cm -
12753626 480 ml 500 μS/cm 500mL
10775193 480 ml 1 413 μS/cm -
17266033 60 ml 1 413 μS/cm 60mL
15386487 480 ml 2 764 μS/cm 480mL
10018182 480 ml 12,88 mS/cm 500mL
17276033 60 ml 12,88 mS/cm 60mL
10602614 480 ml 111,8 mS/cm 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15488972 Fournisseur Thermo Scientific Eutech Code fournisseur 01X211210
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour l’étalonnage et les étalons de conductivité, choisissez parmi nos étalons, étalonnages et solutions de conductivité Eutech™ disponibles
Les solutions d’étalonnage Eutech™ KCl sont utilisées pour l’étalonnage des sondes de conductivité pour des mesures précises.Obtenez des mesures de conductivité rapides et précises à l’aide des sondes et conductimètres Eutech™ sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques :
  • Conditionnés en flacons en plastique durables de 60 ml ou 480 ml
  • Utilisation économique et pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution d’étalonnage KCI 12,88 mS/cm
Conductivité 12,88 mS/cm
À utiliser avec (équipement) Conductimètres et électrodes
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Étalon de conductivité
Quantité 480 ml