Learn More
Solutions ORP Eutech™
Code produit 15167613
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
rH-mètres
Conditionnement:
480mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15167613 rH-mètres 480mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15167613 Fournisseur Thermo Scientific Eutech Code fournisseur 01X211215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.30€
    39.00€ / 480mL
    Économisez 2.30€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Eutech™ propose des solutions d’étalon de rH pour une utilisation avec des appareils de mesure du rH.
Les dosimètres ORP peuvent mesurer à la fois les valeurs de pH et les valeurs ORP dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles. Les principaux domaines d’utilisation comprennent le traitement des déchets industriels, l’étude des systèmes biologiques, l’oxydation du cyanure, le blanchiment de la pâte, la fabrication de l’eau de javel et la réduction des déchets de chromate. La mesure de l’ORP est également utile dans le traitement de l’eau de piscine comme indication de l’assainissement par rapport au paramètre de chlore libre. Eutech™ propose une gamme de solutions de rH à utiliser avec nos instruments de mesure du rH.
Caractéristiques :
  • Tampons et solutions d’étalonnage conditionnés en flacons de 480 ml en plastique durable - économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Quinhydrone 86 (86 mV, ±30 mV à 25ºC )
À utiliser avec (équipement) rH-mètres