Learn More
Solutions ORP Eutech™
Beskrivning
Les dosimètres ORP peuvent mesurer à la fois les valeurs de pH et les valeurs ORP dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles. Les principaux domaines d’utilisation comprennent le traitement des déchets industriels, l’étude des systèmes biologiques, l’oxydation du cyanure, le blanchiment de la pâte, la fabrication de l’eau de javel et la réduction des déchets de chromate. La mesure de l’ORP est également utile dans le traitement de l’eau de piscine comme indication de l’assainissement par rapport au paramètre de chlore libre. Eutech™ propose une gamme de solutions de rH à utiliser avec nos instruments de mesure du rH.
Caractéristiques :
- Tampons et solutions d’étalonnage conditionnés en flacons de 480 ml en plastique durable - économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Solution de pré-traitement (475 mV) |
| À utiliser avec (équipement) | rH-mètres |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.