Learn More
Thermo Scientific™ Testeur de poche multi-paramètres Eutech™ PCTestr 35
Code produit. 11523945
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0,0°C à 50,0°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11523945
Marque: Thermo Scientific™ PCSTEST35K
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez plusieurs paramètres de manière économique et pratique en utilisant un seul multimètre Eutech™.
Il n’est pas nécessaire de modifier le capteur à chaque fois que vous changez de paramètre - Le testeur de poche à paramètres multiples Eutech™ PCTestr 35 mesure trois paramètres (pH, conductivité et température). Pour les applications générales : Idéal pour des contrôles rapides et précis du pH dans les piscines et les spas, les aquariums et les exploitations hydroponiques, ou partout où des analyses fréquentes du pH sont requises. PCSTestr 35 répond aux exigences de nombreuses méthodes d’essai standard pour l’environnement et l’ASTM. Pour les applications industrielles : À utiliser pour les tours de refroidissement, les tests d’eau de traitement des aliments et les tests de traitement / des eaux usées dans les industries de finition des métaux, de développement photo, d’impression et chimiques. Pour les applications éducatives : Utile dans les écoles, dans de nombreuses applications de laboratoire et dans les études écologiques.
Caractéristiques du produit
  • Mesure de la plage complète de pH jusqu’à 2 décimales.
  • Plages de conductivité faibles, moyennes et élevées : le testeur mesure l’eau pure !
  • Étalonnage du pH jusqu’à 5 points et étalonnage de la conductivité à 3 points.
  • Coefficient de température réglable (0,0 à 0,0 %)
  • Capteur de température logé dans un boîtier unique en forme de dôme pour une réponse ATC et des mesures plus rapides.
  • Option ATC / MTC
  • Menu déroulant avec commande à quatre boutons pour une navigation facile
  • Testeur le plus durable du marché ! Aucun outil nécessaire pour remplacer le capteur.
  • Changement de paramètre à une pression : Il suffit d’appuyer sur le bouton pour changer les paramètres.
  • Étanche, certifié IP67 : testeur léger qui peut même flotter pour faciliter la récupération.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) ± 1 % de la pleine échelle
Précision (pH) ± 0,01
Précision (salinité) 1 % de la pleine échelle
Précision (TDS) 1 % de la pleine échelle
Autonomie de la batterie > 150 heures
Type de batterie Piles miniatures alcalines A76, 4 X 1,5 V
Points d’étalonnage TDS : Jusqu’à 3 points (manuel), salinité : Jusqu’à 3 (manuel)
Points d’étalonnage (conductivité) 3 automatiques, 3 manuels
Points d’étalonnage (pH) Jusquà 5 (Auto), options de tampon : États-Unis, NIST
Description Instrument de mesure étanche PCTestr 35 pH/conductivité/temp avec kit de transport
Type d’affichage Double écran LCD (2,1 x 2,7 cm)
Indice IP IP 67
Measurement Modes Acidité, alcalinité, conductivité, température, Alkalinity, Conductivity, Temperature
Gamme (conductivité) Jusqu’à 199,9 μS/cm, de 200 à 1999 μS/cm, de 2,00 à 20,00 mS/cm
Gamme (pH) 0 à 14
Gamme (salinité) 0,0 à 99,9 ppm, 100 à 999 ppm, 1,00 à 10,00 ppt, 0,0 à 1,00 %
Gamme (TDS) 0,0 à 99,9 ppm, 100 à 999 ppm, 1,00 à 10,00 ppt
Résolution (pH) pH 0,01
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 50,0°C
Mémoire Non volatile
Alimentation électrique Piles miniatures alcalines A76, 4 X 1,5 V
Résolution (conductivité) 0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm
Résolution (salinité) 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt, 0,01 %
Résolution (TDS) 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt
Gamme de facteurs TDS 0,40 à 1,00
Précision de la température ±0,5°C / ±0,9°F
Compensation thermique ATC / MTC
Plage de températures (impériale) 32,0 à 120,0°F
Dimensions (L x l x H) Boîte : 18,5 cm x 6,5 cm x 5 cm
Poids (métrique) 200 g