Learn More
Thermo Scientific™ Testeur de poche multi-paramètres Eutech™ PCTestr 35 avec kit de transport
Code produit. 11559134
Click to view available options
Measurement Modes:
Acidité, alcalinité, conductivité, température, Alkalinity, Conductivity, Temperature
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11559134
Marque: Thermo Scientific™ PCTEST35K
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez plusieurs paramètres de manière économique et pratique en utilisant un seul multimètre Eutech™.
Il n’est pas nécessaire de changer le capteur à chaque fois que vous changez de paramètres – Le testeur de poche multi-paramètres Eutech™ PCTestr 35 mesure trois paramètres (pH, conductivité et température). Pour les applications générales : Idéal pour des contrôles rapides et précis du pH dans les piscines, les aquariums et les exploitations hydroponiques, ou partout où des analyses fréquentes du pH sont requises. PCSTestr35 répond aux exigences de nombreuses méthodes d’essai standard pour l’environnement et l’ASTM. Pour les applications industrielles : À utiliser pour le traitement des aliments, les tests de l’eau, les tests des eaux usées et dans les industries de finition des métaux, de développement photo et chimiques. Pour les applications éducatives : Utile dans les écoles, dans de nombreuses applications de laboratoire et dans les études écologiques.
Caractéristiques :
  • Paramètre : pH, conductivité et température
  • Mesure de la plage complète de pH jusqu’à 2 décimales.
  • Plages de conductivité faibles, moyennes et élevées – le testeur mesure l’eau pure !
  • Étalonnage du pH jusqu’à 5 points et étalonnage de la conductivité à 3 points.
  • Coefficient de température réglable (0,0 à 0,0 %)
  • Capteur de température logé dans un boîtier unique en forme de dôme pour une réponse ATC et des mesures plus rapides.
  • Option ATC / MTC
  • Menu déroulant avec commande à quatre boutons pour une navigation facile
  • Testeur le plus durable du marché ! Aucun outil nécessaire pour remplacer le capteur.
  • Changement de paramètre à une pression : Il suffit d’appuyer sur le bouton pour changer les paramètres.
  • Étanche, certifié IP67 – testeur léger qui peut même flotter pour faciliter la récupération.
Caractéristiques supplémentaires :
  • Options de tampon pH : États-Unis, NIST
  • Température de normalisation : 25,0°C
  • Coefficient thermique : 0,0 à 10,0 %/°C
  • Plage automatique : Oui
  • Arrêt automatique : 8,5 minutes après la dernière activation de touche (ce paramètre peut être désactivé)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Sorties USB, RS232
    Précision (conductivité) ± 1 % de la pleine échelle
    Précision (pH) ± 0,01
    Autonomie de la batterie > 150 heures
    Type de batterie Piles miniatures alcalines A76, 4 X 1,5 V
    Points d’étalonnage (conductivité) 2 automatiques, 2 manuels
    Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 5 (auto)
    Description Testeur de pH/conductivité/température PCTestr 35étanche avec kit de transport 121PC
    Type d’affichage Double écran LCD (2,1 x 2,7 cm)
    Indice IP IP 67
    Measurement Modes Acidité, alcalinité, conductivité, température, Alkalinity, Conductivity, Temperature
    Gamme (conductivité) .. À 1999 μS/cm, de 2,00 à 20,00 mS/cm
    Gamme (pH) 0,00 à 14,00
    Résolution (pH) pH 0,01
    Plage de températures (métrique) 0,0°C à 50,0°C
    Mémoire Mémoire non volatile
    Résolution (conductivité) 1 μS/cm, 0,01 mS/cm
    Précision de la température ±0,5°C / ±0,9°F
    Compensation thermique ATC / MTC
    Plage de températures (impériale) 32,0 à 120,0°F
    Résolution de la température 0,1°C/°F
    Dimensions (L x l x H) Boîte : 18,5 cm x 6,5 cm x 5 cm
    Poids (métrique) Boîte : 200 g