Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure Eutech™ pH 150
Code produit 15377043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
pH-mètre
pH-mètre et électrode
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15377043 pH-mètre 1 pièce
15387043 pH-mètre et électrode 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15377043 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    434.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.00€
    5% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ propose une large gamme d’électrodes et de pH-mètres. Le kit de pH-mètre 150 est un pH-mètre étanche IP67 qui permet de mesurer les valeurs de pH/mV/température.
Caractéristiques
  • Grand affichage LCD à trois lignes – visualiser la mesure du pH ou des mV avec la température et le % de pente
  • Fonction de mémorisation intégrée – stocke jusqu’à 150 mesures avec la température
  • Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement les ensembles de tampons USA, NIST ou DIN pour un étalonnage rapide
  • Fonctionne avec des piles AA ou utilise un adaptateur secteur pour les mesures sur la paillasse, en option
  • Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
  • ºF ou ºC – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
  • Comprend le décalage des mV – étalonner avec un standard Redox / rH ou réaliser le diagnostic d’une électrode de pH
  • Indicateur ready (prêt), fonction de pause de la mesure manuelle ou automatique et fonction facultative d’arrêt automatique
  • % de pente et température affichés avec chaque mesure
  • Support intégré – idéal pour utilisation sur la paillasse ou à long terme
  • Montage mural en option – idéal pour économiser de l’espace sur la paillasse
  • Comprends le Grip-Clip™ innovant – fixez l’électrode sur votre bécher ou récipient, rapidement et facilement
  • Compatible avec les électrodes de pH dotées d’un connecteur BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description pH-mètre 150 seul : Appareil de mesure, Grip-Clip™, deux piles AA
Précision (température) ±0,5°C / ±0,9°F
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,01
Étalonnage mV : ±200 mV, température : Décalage par incréments de 0,1, ±10°C ou ±18°F
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01
Résolution (mV) 0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà
Calibration Points Jusqu’à 5 points (USA et NIST), jusqu’à 6 points (DIN)
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Plage de températures (impériale) 14,0 à 230,0°F
Résolution (température) 0,1°C/°F
Type d’affichage LCD, personnalisé 3 lignes
Mémoire Stocke jusqu’à 150 ensembles de données
Points de données 150
Dimensions (L x l x H) 7 7/8 po x 3 1/8 po x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm)
Poids (métrique) 0,5 kg
Poids (impériale) 1 lb
Alimentation électrique Deux piles AA (incluses), >700 heures d’utilisation continue ; adaptateur secteur (en option)
Gamme (mV relative) ± 2000 mV
Compensation thermique Automatique ou manuel de -10 à 110°C
Type pH-mètre