Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure Eutech™ pH 700
Code produit. 11513855
Click to view available options
Comprend:
Adaptateur 100/240 VCA
Support d’électrode intégral
pH electrode, ATC Probe
Électrode de pH à pores ouverts, sonde ATC
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11513855
Marque: Thermo Scientific™ 01X541605
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économique, convivial et précis, l’Eutech pH 700 est votre choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Économique, convivial et précis, l’Eutech pH 700 est votre choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles. Il est doté d’un grand affichage très lisible, d’un indicateur Ready (Prêt) qui vous informe lorsque les lectures sont stables et un étalonnage jusqu’à 5 points avec reconnaissance automatique des tampons. Il dispose également d’une mémoire non volatile pouvant contenir jusqu’à 100 points de données et est livré avec un support d’électrode intégré.
Applications :
  • Pédagogique : Utile pour la plupart des études en laboratoire, écologiques et autres applications.
  • Laboratoire : Études environnementales, laboratoires chimiques, titrations et tests d’assurance qualité. Utilisation dans tous les types de transformation des aliments.
Ensembles de tampons
  • USA (1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45)
  • NIST (1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description pH-mètre Eutech 700 avec électrode de pH (ECFC7252101B), sonde ATC (PH5TEMB01P), support d’électrode intégré et adaptateur 100/240 VCA
    Comprend pH electrode, ATC Probe
    Précision (température) 0,3°C/0,5°F
    Précision (mV) ±0,2 (±199,9), ±2 (au-delà)
    Précision (pH) ±0,01
    Résolution (pH) 0,01
    Calibration Points Jusqu’à 5
    Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
    Type pH Meter