Learn More
Eutech™ Instruments de mesure portatifs TDS 6+
Description
La nouvelle série d'instruments de mesure portatifs Thermo Scientific™ Eutech 6+ pour la mesure des matières solides dissoutes totales est idéale pour vos besoins de base d'analyse de l'eau.
Conception d’électrode innovante
- Compensation de la température rapide et automatique pour des mesures rapides et reproductibles ; orifices d’aération localisés de manière stratégique afin d’éliminer les bulles d’air piégées
- Manchon d’électrode amovible, ce qui facilite la maintenance
Blindage en caoutchouc durable avec support
- Blindage en caoutchouc avec support de paillasse pratique pour fournir un angle d’affichage idéal lorsque cela est nécessaire
Impressionnante précision de la salinité
- Conçu pour correspondre à la courbe de salinité non linéaire pour une meilleure précision sur l’ensemble de la plage avec un seul point d’étalonnage
Support d’électrodes GripClip innovant
- Se fixe à la plupart des béchers sans avoir à recourir à un bras d’électrode distinct
- Maintient les électrodes en suspension pendant l’utilisation, loin des barreaux d’agitation
- Permet un réglage rapide de la hauteur de vos électrodes pour s’adapter à votre récipient d’échantillons et à vos préférences individuelles
Mallette de transport solide avec accessoires
- Mallette rigide et compacte avec tout ce qui est nécessaire pour l’étalonnage et les mesures
- Protège l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation et comprend une porte d’accès pour sécuriser les éléments jusqu’à leur utilisation
Spécification
Spécification
| Description | TDS 6+ mètre avec GripClip |
| Measurement Modes | TDS avec température |
| Compensation thermique | Automatique ou manuel, (0 à 80°C) |
| Gamme (TDS) | 0,00 à 9,99 ppm ; 10,0 à 99,9 ppm ; 100 à 999 ppm ; 1,00 à 9,99 ppt ; 10,0 à 99,9 ppt |
| Résolution (TDS) | 0,05 % de la pleine échelle |
| Précision (TDS) | ± % de la pleine échelle ± LSD |
| Gamme de facteurs TDS | 0,30 à 1,00 |
| Plage de températures (métrique) | 0,00°C à 100,0°C (80,0°C avec sonde fournie) |
| Résolution (température) | 0,1°C (0,1°F) |
| Précision (température) | ±0,5°C (±0,9°F) |
| Afficher plus |
Garantie : la garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.