Learn More
Thermo Scientific™ Appareil de mesure de température Eutech™ de la série Temp 10 Code produit.: 11872841
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Appareil de mesure de température Eutech™ de la série Temp 10
Code produit. 11872841
Pile alcaline 3 AA 1,5 V, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.61
Click to view available options
Type de batterie:
Pile alcaline 3 AA 1,5 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11872841
Marque: Thermo Scientific™ 01X450408
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ propose une sélection d’appareils de mesure de la température pour une utilisation dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Robuste et facile à utiliser, la gamme Eutech™ Temp 10 dispose d’un grand écran LCD double-ligne rétroéclairé, vous permettant de lire de façon claire et précise la température mesurée et la température min/max, même dans les environnements sombres. De conception ergonomique pour s’adapter parfaitement à votre paume, la gamme Temp 10 offre un confort mains-libres maximum grâce à notre kit mains-libres exclusif à trois voies, vendu séparément.
Caractéristiques :
Convivial
  • Étalonnage automatique : laissez l’électrode dans l’eau glacée et appuyez sur ‘CAL’ pour l’étalonner
  • Affichage de la température min./max. en un seul geste
  • L’affichage double indique la lecture actuelle et la lecture min/max
  • Grand écran lumineux facile à lire
Polyvalent
  • Mesures de -250 à 1372°C
  • Accepte une grande variété de sondes de température utilisant un mini-connecteur standard
  • L’option mains-libres exclusive à trois voies* : suspendez l’instrument de mesure depuis un tuyau ou une courroie, collez l’instrument de mesure sur une surface métallique ou posez simplement l’instrument de mesure sur la surface d’une table
Conception robuste
  • IP anti-éclaboussures avec clavier scellé et boîtier en plastique ABS
  • La protection en caoutchouc garantit une prise ferme et se dédouble pour servir de support de table
Remarque : le capteur de température n’est pas inclus et doit être commandé séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Dimensions & Poids 175 x 97 x 42 mm (L x l x É), 267 g (sans blindage) ; 180 x 102 x 52 mm (L x l x É), 362 g (avec blindage)
Type de batterie Pile alcaline 3 AA 1,5 V
Type d’affichage LCD: 58 x 40 mm avec rétro-éclairage
Comprend Relevé min./max., arrêt automatique : 17,5 min (sélectionnable), fonction de maintien, indicateur de stabilité, entrée unique, étanchéité : -529 IP54 pour les boîtiers résistants à la poussière et à l’eau
Gamme de température (métrique) -250°C à +1372°C
Type Thermomètre
Conditions de stockage -40°C à +65°C (-40°F à +149°F) ; 10 % à 90 % (sans condensation)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Appareil de mesure de température Eutech™ de la série Temp 10 >