Learn More
R&D Systems™ EV Precipitation Solution (Urine)
Code produit 18604791 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604791 30 ml 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604791 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP311766
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Novus
Type de produit EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation
Quantité 30 ml
Suffisant pour A 30mL solution is equalivant to 25 reactions (urine)
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Urine