Learn More
Consort™ GENERATEUR 300V 2000MA 300W 4 sorties parallèles
Click to view available options
:
Electrical Requirements: 300V, 2000mA, 300w
Beskrivning
'générateur d''électrophorèse'
• 2 modes de programmation
• De 200 à 6000 V
• Tension, intensité ou puissance constante avec commutation automatique et affichage du paramètre constant
• Affichage sur écran LCD 2 x 16 caractères
• Minuterie 99h59min ou intégrateur kVh pour programmer la tension totale dé
• Mémoire 3600 mesures (tension, intensité, puissance , temps ou kVh, numéro du programme et pas.)
• 2 modes de programmation
• Manuel: programmation simplifiée de la tension, intensité, puissance ou du temps de migration. Paramètres modifiables en cours de migration
• Profil de migration
• Mémoire non volatile 9 programmes de 9 pas
• Logiciel pour aquisition des données disponible gratuitement sur internet
• Sécurité
• Coupure automatique du circuit en cas de fuite à la terre
• Protection contre les surcharges, les court-circuits et tout dysfonctionnement électrique
• Redémarage automatique en cas de coupure de courant
• Sorties normalisées pour câbles à manchon de protection non rétractable
• Générateur 4 sorties parallèles
• Générateur
• Inclus 0 à 99,99 kVh
• 2 modes de programmation
• De 200 à 6000 V
• Tension, intensité ou puissance constante avec commutation automatique et affichage du paramètre constant
• Affichage sur écran LCD 2 x 16 caractères
• Minuterie 99h59min ou intégrateur kVh pour programmer la tension totale dé
• Mémoire 3600 mesures (tension, intensité, puissance , temps ou kVh, numéro du programme et pas.)
• 2 modes de programmation
• Manuel: programmation simplifiée de la tension, intensité, puissance ou du temps de migration. Paramètres modifiables en cours de migration
• Profil de migration
• Mémoire non volatile 9 programmes de 9 pas
• Logiciel pour aquisition des données disponible gratuitement sur internet
• Sécurité
• Coupure automatique du circuit en cas de fuite à la terre
• Protection contre les surcharges, les court-circuits et tout dysfonctionnement électrique
• Redémarage automatique en cas de coupure de courant
• Sorties normalisées pour câbles à manchon de protection non rétractable
• Générateur 4 sorties parallèles
• Générateur
• Inclus 0 à 99,99 kVh
Specifikationer
Specifikationer
| Minuteur | Yes |
| Type | Power Supply |
| Alimentation électrique | 300 V 2000 mA 300 w |
| Tension max. | 300 V |
| Puissance | 300 w |
| Ampérage | 2000 mA |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction