Learn More
Greiner Bio-One EVA CapMat
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
50 pièces
Description
Codage NAP alphanumérique
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Certifications/Conformité | Exempts de DNase / RNase détectables, d’ADN humain et de pyrogènes ; résistants au DMSO ; contenu non cytotoxique |
| Matériau | EVA |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Nbre par carton | 50 |
| Nb par paquet | 10 |
| Pré-fendu | Non |
| Plage de températures (métrique) | -60°C à +65°C |
| Plate Compatibility | Microplaques MASTERBLOCK à 96 puits, 2 ml |