Learn More
RETSCH Outils de compression avec évacuation
Code produit. p-8003835 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Granulés de 40 mm de diamètre
Pastilles de 32 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11944752
Marque: RETSCH 22.458.0017
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Prépare des échantillons solides pour l’analyse XRF. Retsch™ Les outils de compression avec évacuation sont conçus pour une utilisation avec des presses à pelletisation PP 25.
La presse à pelletisation Retsch PP 25 est une unité de paillasse compacte dont le fonctionnement est particulièrement simple et sûr.
  • Produit des granulés stables et de haute qualité
  • Fonctionnement convivial et sûr
  • Plusieurs outils de compression disponibles
  • Peut être évacué
  • Unité de paillasse compacte
Spécification
Type Outils de pressage avec évacuation
Diamètre (métrique) Granulés de 40 mm de diamètre
À utiliser avec (équipement) Presse à pelletisation PP 25, pellets de diamètre 40 mm
Poids (métrique) 0,01 kg