Learn More
Bleu d’Evans, MP Biomedicals™
Code produit. 11436912 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 11436912
Marque: MP Biomedicals 0215110850
Identifiants chimiques
CAS 314-13-6
Formule moléculaire C34H24N6Na4O14S4
Poids moléculaire (g/mol) 960.79
Numéro MDL MFCD00004021
Clé InChI KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonyme Direct blue 53
CID PubChem 24832074
Nom IUPAC tétrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4’-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidène]hydrazin-1-yl}-3,3’-diméthyl-[1,1’-biphényl]-4-yl)hydrazin-1-ylidène]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalène-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Evans blue
Note relative au nom Dye content: ∽85%
Poids de la formule 960.82
Pourcentage de pureté 95%
Couleur Noir
Quantité 50 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Evans Blue
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Evans Blue