Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Description
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Evocalcet |
| CAS | 870964-67-3 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H26N2O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | KHK7580 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 374.48 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.