Learn More
Vileda Professional™ Lingettes pour salles blanches en microfibre Vileda Professional™ EvoControl™ 400
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Conditionnement:
1500 pièces
Description
- Disposable liquid cleaning wipe
- Clean glass and stainless steel without leaving residues or streaks
- Microfiber material reach into microscopic surface pores to remove contamination thoroughly
- Maximize particle pick up
- Bacteria removal up to 99.999%
- Cut fibers are melted together for sealed edge which prevents particle release
- Disposable pre-laundered and laser cut
- Sealed edge for areas where moderate contamination control is required
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Wipe |
| Matériau | Microfibre |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Bords | Découpe au laser |
| Dimensions (L x l) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
| Quantité d’emballage | 150/Pk., 1500/Cs. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur