Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour système de distribution eVol™ XR
Vous pouvez compter sur ces seringues polyvalentes et fonctionnelles qui existent dans des tailles allant de 5 à 1 000 μl pour le système de distribution Thermo Scientific™ eVol™.
101.00€ - 148.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de distribution électronique |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10558995
|
Thermo Scientific™
66002-021 |
Seringue eVol, 5 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10488944
|
Thermo Scientific™
66002-022 |
Seringue eVol, 50 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10302725
|
Thermo Scientific™
66002-023 |
Seringue eVol, 500 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15230369
|
Thermo Scientific™
66002-038 |
Seringue eVol, 100 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Vous pouvez compter sur une polyvalence et une fonctionnalité exceptionnelles lorsque vous utilisez les seringues Thermo Scientific™ eVol™ XCHANGE. Pour une utilisation avec le système de distribution unique et portatif eVol XR, les seringues sont disponibles dans des tailles comprises entre 5 et 1 000 μl. Le couplage XCHANGE™ intégré vous permet de remplacer les seringues rapidement et facilement. L’ajout de la technologie MEPS à la seringue XCHANGE permet la préparation automatisée d’échantillons par SPE dans un système portatif. Le système de distribution eVol XR effectue de manière précise et reproductible une grande variété de procédures de manipulation de liquides.
Le système de distribution eVol XR est un système numérique unique et portatif qui offre précision et reproductibilité pour une grande variété de procédures de manipulation de liquides. Le dispositif simple à utiliser associe une seringue analytique et un contrôleur électronique programmable permettant une distribution hautement reproductible pour tous les utilisateurs.Le système eVol est idéal pour les laboratoires qui doivent procéder à des distributions répétitives de liquides non aqueux, offrant ainsi une plus grande précision et reproductibilité pour les applications telles que :
- Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
- Préparation des étalons
- Ajout d’étalons internes
Performances de reproductibilité pour une plus grande confiance dans vos résultats
- Étalonnage facile par l’utilisateur pour assurer la validité des résultats
- Interface conviviale et facile à utiliser avec molette tactile et écran couleur
- Conformité aux directives BPL et BPF
Spécification
Système de distribution électronique |