Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres UV / Visible Evolution™ 201 / 220
Code produit. 10254038 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Gamme de produits:
Evolution 201
Evolution 220
Type:
Spectrophotomètre Evolution 220 UV-Vis, contrôle par ordinateur, comprend des cordons d’alimentation avec des fiches Europe / États-Unis / Royaume-Uni
Spectrophotomètre Evolution201 plus module de contrôle des comprimés - International
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10254038
Marque: Thermo Scientific™ 840210600
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Optimisez vos analyses, ainsi que la polyvalence et la productivité de votre laboratoire grâces aux nouveaux spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ Evolution 201 et 220.
Optimisez vos analyses et offrez polyvalence et productivité à votre laboratoire grâce aux spectrophotomètres UV-Vis Thermo Scientific™ Evolution 201 et 220. Doté du logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ de toute dernière génération pour une commande via tablette numérique et ordinateur, votre instrument est toujours à jour et prêt à relever tous les défis liés à l’analyse des échantillons. Optimisez vos mesures courantes avec le logiciel CUE (Customized User Environment) et personnalisez complètement et logiquement toutes les étapes de mesure logique et l’environnement externe.
Cette gamme d’instruments offre de réelles innovations qui fournissent à l’utilisateur convivialité et performance, sans complexité supplémentaire d’aucune sorte pour toutes les applications de recherche et de routine. Dotés d’un logiciel convivial, d’une instrumentation de pointe et d’une vaste gamme d’accessoires, les systèmes Evolution 201 et 220 permettent d’effectuer les analyses à votre façon tout en produisant les résultats escomptés.
Logiciel INSIGHT : la sophistication simplifiée
  • Personnalisez votre écran d’accueil : plus de convivialité et de facilité de navigation.
  • Cahier d’outils : gain de temps et résultats justes.
  • Scripts CUE : création d’une interface personnalisée et d’un flux de travaux simplifié.
Ingénierie optimisée, synonyme de performance ultime
  • Précision des mesures avec le système optique à double faisceau et bande passante spectrale de 1 nm.
  • Technologie AFBG (Applications Focus Beam Geometry) permet les meilleures performances avec les microcuves, les échantillons solides et les sondes à fibre optique.
  • Pas de préchauffage de la lampe au xénon, permettant des mesures instantanées.
  • Déclenchement électronique offrant le plus haut niveau de précision pour les mesures cinétiques avec mélange rapide.
  • Précision de déplacement du monochromateur pour collecter rapidement et avec une haute précision en longueur d’onde les données du balayage spectral.
Efficacité et commodité à portée de main
  • Écran tactile couleur afin de contrôler l’instrument via un ordinateur intégré.
  • Pavé numérique pour communication avec le logiciel INSIGHT.
  • Choix de la configuration locale ou sur ordinateur pour simplifier l’utilisation.
Des accessoires pour tous vos besoins d’échantillonnage
  • Vaste choix d’accessoires pour optimiser les analyses : différentes options de régulation de la température, changeurs d’échantillons, systèmes d’aspiration des échantillons, accessoires pour les échantillons solides
  • Choix entre un porte-cuvette Peltier ou un système Peltier Smart à 8 positions pour contrôler et surveiller la température des échantillons entre 0 ° et 100 °C
  • Intégration du logiciel aisée afin de contrôler totalement vos mesures
Assurance de la fiabilité des performances du système
  • Ensemble Thermo Scientific UV Validator pour qualifier et valider le système.
  • La documentation complète fournie facilite la mise en conformité de votre système aux exigences de la FDA, GxP et aux directives et réglementations ISO 9001:2000 et ISPE 2001
  • Lampe à vapeur de mercure disponible pour étalonner l’instrument.
  • Le logiciel Thermo Scientific INSIGHT fournit un ensemble d’outils répondant aux exigences de la directive 21 CFR Part 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ±0,0010 A, 200-800 nm, bande spectrale 1,0 nm, lissage
Description Evolution 220 UV-Vis Spectrophotometer, Computer Control, includes Euro/US/UK power cords
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Affichage Aucun
Dimensions (L x l x H) 62,2 x 48,6 x 27,9 cm (24 x 19 x 11 po)
Gamme de produits Evolution 220
Bande passante spectrale Variable : 1,0 nm ; 2,0 nm ; microcellule AFBG optimisée ; fibre optique AFBG optimisée ; matériaux AFBG optimisés
Type Spectrophotomètre Evolution 220 UV-Vis, contrôle par ordinateur, comprend des cordons d’alimentation avec des fiches Europe / États-Unis / Royaume-Uni
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive <0,0005 A/h, 500 nm, bande spectrale 1,0 nm, préchauffage 1 h
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz sélectionné automatiquement, 150 W maximum
Comprend EU/US/UK power cords
Clavier Membrane scellée
Durée de vie de la lampe 7 years typical
Bruit 0 A : <0,00015A; 1 A : <0,00025A; 2 A : <0,00080A; 260 nm, bande spectrale 1 nm, RMS
Conception optique Double faisceau avec un porte-cuve échantillon et un porte-cuve de référence ; Géométrie à faisceau focalisée pour l’application (AFBG) ; Monochromateur de type Czerny-Turner
Tests de conformité à la pharmacopée (Critères de performance garantis) Résolution (solution de toluène dans de l’hexane) : ≥1,8A Précision photométrique (60 mg/L K2Cr2O7) : ±0,010 A Lumière parasite : ≤1 %T à 198 nm : KCI ; ≤ à 0,05 %AT à 220 nm : Nal, Kl Précision de la longueur d’onde : ±0,5 nm, raies d’émission Hg 541,9,546,1 nm, plage complète ±0,8 nm Répétabilité de la longueur d’onde : ≤0,05 nm, balayage répétitif de la raie d’émission Hg de 546,1 nm
Précision photométrique 1 A : ±0,006 A, 2 A : ±0,010 A, Mesuré à 440 nm à l’aide d’un neutre étalonné
Affichage photométrique –0,3 à 4,0 A
Gamme photométrique > 3,5 A
Répétabilité photométrique ±0,0002 A
Processeur Microsoft Windows 7, Windows 8
Modes de balayage des ordonnées Absorbance, pourcentage de transmission, pourcentage de réflexion, Kubelka-Munk, log (1/R, log (absorbance), facteur d’absorbance*, intensité
Vitesse de balayage < 1-6000 nm/min, variable
Garantie 3 ans
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm (raies de mercure 541,9, 546,1 nm), ±0,8 nm (plage complète 190 à 1100 nm)
Intervalle de données de longueur d’onde 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm
Répétabilité en longueur d’onde ≤0,05 nm (raie du mercure 546,11 nm, écart-type de 10 mesures)
Poids (impériale) 32 lb
Poids (métrique) 14,4 kg