Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre UV-Visible Evolution™ 260 Bio
Code produit. p-4532038 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre Evolution 260 Bio UV-Vis, contrôle par ordinateur, comprend des cordons d’alimentation avec des fiches Europe/États-Unis/Royaume-Uni
Comprend:
EU/US/UK power cords
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type Comprend unitSize
10438278 Spectrophotomètre Evolution 260 Bio UV-Vis, contrôle par ordinateur, comprend des cordons d’alimentation avec des fiches Europe/États-Unis/Royaume-Uni EU/US/UK power cords 1 pièce
1 options
Code produit. 10438278
Marque: Thermo Scientific™ 840211000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution 260 offre une performance, une fiabilité et une convivialité de haut niveau.
Faites avancer vos travaux de recherche avec des résultats d’absorbance fiables grâce au spectrophotomètre UV-Vis Thermo Scientific™ Evolution™ 260 Bio, conçu pour le secteur en constante évolution des sciences de la vie. Avec le choix d’une commande par tablette ou ordinateur, le spectrophotomètre Evolution 260 Bio offre des mesures hautes performances pour un grand nombre d’échantillons biologiques et de mesures. Un logiciel puissant, une optique de précision et une grande gamme d’accessoires forment une solution complète pour obtenir plus rapidement les résultats d’analyses. Le logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™, fourni avec le système Evolution 260 Bio, offre des méthodes analytiques préprogrammées qui se révèlent pratiques et qui optimisent la justesse d’analyse.
Applications pour tous les domaines des sciences de la vie
Le logiciel de toute dernière génération INSIGHT fournit des méthodes d’analyse pratiques et compréhensibles pour les acides nucléiques et les protéines ainsi que des modules conçus pour les applications suivantes :
  • Concentration d’acides nucléiques par mesure UV directe à 260 nm, y compris ADN, ADNsb, ARN et ARNsi
  • Mesures de pureté des acides nucléiques à partir de rapports 260/280 et 260/230 nm
  • Dosage des protéines par mesure UV directe à 205 ou 280 nm
  • La plupart des méthodes d’analyse colorimétriques courantes, notamment : Tests Pierce des protéines à 660 nm, Bradford, BCA et Lowry
  • Mesure de l’efficacité de marquage par fluorescence pour les protéines et les acides nucléiques
  • Mesure de l’efficacité de marquage sur micro-réseau avec un ou deux colorants
  • Logiciel INSIGHT personnalisable et direct
Personnalisez votre écran d’accueil : plus de convivialité et de facilité de navigation.
  • Cahier d’outils : gain de temps et résultats justes.
  • Scripts CUE : création d’une interface personnalisée et d’un flux de travail simplifié.
Meilleure performance de sa catégorie
  • Système optique de type double faisceau : parfait pour la cinétique ou les échantillons susceptibles de se modifier dans le temps
  • Technologie AFBG (Application Focused Beam Geometry) pour fournir d’excellents résultats avec les microcellules et les échantillons troubles
  • Lampe flash au xénon nécessite aucun temps de préchauffage permettant des mesures instantanées.
  • Déclenchement électronique pour procurer le plus haut niveau de précision pour les mesures cinétiques avec mélange rapides.
  • Précision et rapidité du moteur du réseau holographique pour obtenir des longueurs d’onde précises et collecter des données par balayage spectral rapide
  • Écran tactile en couleurs afin de contrôler l’instrument via un ordinateur intégré.
  • Pavé numérique pour communication avec le logiciel INSIGHT.
  • Choix de la configuration entre un contrôle local ou un ordinateur pour simplifier l’utilisation.
Des accessoires pour tous vos besoins d’échantillonnage
  • Vaste choix d’accessoires pour optimiser les analyses : différentes options de régulation de la température, changeurs d’échantillons, systèmes d’aspiration des échantillons, des accessoires pour les échantillons solides
  • Passeurs automatiques de cuves avec contrôle thermique par effet Peltier pour augmenter la cadence d’échantillonnage
  • Choix entre un porte-cuve une cuve à effet Peltier et un passeur Smart de cuves 8 positions à effet Peltier pour contrôler la température entre 0 et 100 °C
  • Intégration logicielle aisée pour contrôler totalement vos mesures.
Assurance d’un système performant fiable
  • L'ensemble Thermo Scientific UV Validator pour qualifier et valider le système.
  • Fourniture de tout le matériel de documentation et de référence pour faciliter la mise en conformité de votre système aux exigences de la FDA, GxP et aux directives et réglementations ISO 9001:2000 et ISPE 2001
  • Tests automatisés de validation des performances avec une lampe à mercure et un CVC pour garantir la justesse des données
  • Le logiciel Thermo Scientific INSIGHT fournit tous les outils répondant aux exigences de la directive 21 CFR Part 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ±0,0010 A, 200 à 800 nm, 1,0 nm SBW, lissage
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Dimensions (L x l x H) 62,2 x 48,6 x 27,9 cm (24 x 19 x 11 po)
Gamme de produits Evolution 260 Bio
Bande passante spectrale Variable : 1,0 nm ; 2,0 nm ; micro cellule AFBG optimisée ; fibre optique AFBG optimisée ; matériaux AFBG optimisés
Type Spectrophotomètre Evolution 260 Bio UV-Vis, contrôle par ordinateur, comprend des cordons d’alimentation avec des fiches Europe/États-Unis/Royaume-Uni
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive <0,0005 A/hr, 500 nm, 1,0 nm SBW, 1 heure de préchauffage
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz sélectionné automatiquement, 150 W maximum
Comprend EU/US/UK power cords
Durée de vie de la lampe 7 years typical
Bruit 0 A : <0,00015 A
1 A : <0,00025 A
2 A : <0,00080 A
260 nm, 1,0 nm SBW, RMS
Conception optique Double faisceau avec un porte-cuve échantillon et un porte-cuve de référence ; Géométrie à faisceau focalisée pour l’application (AFBG) ; Monochromateur de type Czerny-Turner
Tests de conformité à la pharmacopée (Spécifications de performance garanties) Résolution (toluène dans l’hexane) : ≥Précision photométrique de 1,8 A (60 mg/l K2Cr2O7) : ±0,010 A Feu de brin : ≤1 %T à 198 nm : KCI ; ≤0,05 %AT à 220 nm : Nal, Précision de longueur d’onde KI : ±0,5 nm Lignes d’émission Hg de 541,9, 546,1 nm, ±0,8 nm, longueur d’onde à portée complète Répétabilité : ≤0,05 nm, balayage répétitif de la ligne d’émission Hg de 546,1 nm
Affichage photométrique -0,3 à 4,0 A
Gamme photométrique >3,5 A
Répétabilité photométrique ±0,0002A
Processeur Microsoft Windows 7, Windows 8
Modes de balayage des ordonnées Absorbance, pourcentage de transmission, pourcentage de réflexion, Kubelka-Munk, log (1/R), log (absorbance), facteur d’absorbance*, intensité
Vitesse de balayage <1 à 6 000 nm/min ; variable
Garantie 3 ans
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm (lignes de mercure 541,9, 546,1 nm) ±0,8 nm (plage complète 190-1100 nm)
Intervalle de données de longueur d’onde 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm
Poids (impériale) 32 lb
Poids (métrique) 14,4 kg