Learn More
HALYARD™ ÉVOLUTION™ 4 blouses chirurgicales standard
Code produit 30274653 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Extra grande, extra largo
Grande
Grande, extra largo
Pequeño
XL
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
34 pièces
36 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Stérilité unitSize
30274653 Pequeño Stérile 36 pièces
30274729 Grande Stérile 36 pièces
30274779 Grande, extra largo Stérile 34 pièces
30274719 XL Stérile 34 pièces
30274683 Extra grande, extra largo Stérile 34 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274653 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur 90002
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ÉVOLUTION™ 4 blouses chirurgicales douces à usage unique utilisent le™ tissu respirant HALYARD SMS tissu offrant le juste équilibre entre confort et protection lors des interventions impliquant un contact avec des fluides faible à modéré.
  • Idéal pour les interventions plus courtes et minimalement invasives, l'EVOLUTION™ Les 4 blouses chirurgicales standard offrent plusieurs avantages :
  • Col jaune : Permet d’identifier facilement une robe de spectacle standard.
  • HALYARD™ respirant SMS Tissu : maximise la circulation de l'air pour un confort frais
  • Tissu doux, léger et respirant, traité pour être hydrofuge et antistatique : assure la protection du personnel tout en lui garantissant fraîcheur et confort.
  • Faible peluchage : contribue à réduire le risque de contamination et d'infection des plaies.
  • Conforme au niveau de performance standard selon la norme EN13795-1:2019
  • Manches raglan pour plus de confort et de liberté de mouvement
  • Disponibles stériles et non stériles
  • Blouse stérile emballée individuellement et accompagnée de 2 serviettes pour plus de commodité
  • Blouses non stériles conditionnées en vrac dans un sac pour réduire l'emballage
Spécification
Dimensions Pequeño
Sexe Unisexe
Longueur (impériale) 114 cm
Longueur (métrique) 114 cm
Nbre de poches Aucun
Largeur (impériale) 65 cm
Largeur (métrique) 65 cm
Type de produit Blouse chirurgicale
Matériau SMS
Couleur Bleu
Type de bouchon Cuello con cierre de velcro y lazos en la cintura
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de manchette Tricoté
Sans latex Oui
Type de manchon Manœuvre de Raglan
Comprend 1 essuie-tout
Certifications/Conformité Règlement (UE) 2017/745 Classe I, EN 13795
Autoclavable Non autoclavable
Nb par paquet 1