Learn More
Thermo Scientific™ Sondes à fibre optique Evolution™
Code produit. 11893784 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Embouts en quartz pour sonde VERSA
Sonde à fibres optiques VERSA
À utiliser avec (équipement):
Evolution 200 et 300 Spectrophotomètres
Sonde à fibres optiques VERSA
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11893784
Marque: Thermo Scientific™ 869142800
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Préservez l’intégrité des échantillons. Les sondes à fibre optique Thermo Scientific™ Evolution™ vous permettent d’amener le spectrophotomètre à l’échantillon.
Préserve l’intégrité des échantillons tout en minimisant leur transfert. Les sondes à fibre optique Thermo Scientific™ Evolution™ vous permettent d’amener le spectrophotomètre à l’échantillon. Choisissez la sonde VERSA pour effectuer des mesures dans des récipients plus volumineux ou dans des solutions qui dégradent l’acier inoxydable. Choisissez la micro-sonde pour effectuer des mesures dans des petits volumes ou des petits récipients. Les deux sondes à fibre optique sont conçues pour une utilisation dans des petits récipients tels que les tubes de centrifugeuse et de PCR couramment utilisés dans les applications biologiques.
Micro-sonde à fibre optique
  • Sa conception compacte permet la mesure dans un très faible volume d’échantillon (exemple : 125 µl) dans un tube PCR de 500 µl
  • Présente une excellente linéarité pour l’analyse de l’ADN, de l’ARN et des protéines, et ce jusqu’à 2 unités d’absorbance
  • Capable de mesurer les concentrations d’ADN comprises entre 1 et 260 ng/µl 
  • Disponible dans des longueurs de trajet optique de 10 mm avec une plage de longueur d’onde de travail comprise entre 230 et 1 100 nm et une plage de température et de pression allant jusqu’à 150 °C et 6 bar
  • Si la sonde est lavée et séchée entre deux échantillons, on observe une contamination croisée inférieure à 0,01 %
Sonde à fibre optique VERSA
  • La sonde VERSA est dotée d’un manchon en quartz remplaçable qui protège le corps de la sonde en acier inoxydable contre les échantillons oxydants.
  • Seul le manchon en quartz et le miroir en aluminium entrent en contact avec votre échantillon, de sorte que les systèmes de solvants qui pourraient dégrader la colle époxy utilisée pour maintenir les lentilles à l’intérieur des corps de sonde en acier inoxydable conventionnels peuvent être mesurés avec la sonde VERSA.
  • Si votre échantillon réussit à dégrader le matériau de la sonde, ou dans le cas où un accident ou une utilisation abusive entraînerait la rupture du manchon en quartz ou de la pointe, il suffit de faire glisser le manchon usagé pour le retirer et de le remplacer par un manchon neuf. Peu de frais, aucun souci et vous pouvez reprendre le travail !
  • Grâce à des fibres d’un diamètre de 600 microns, la sonde VERSA apporte beaucoup de lumière à l’échantillon.  Mesurez des solutions avec une absorbance jusqu’à 2 A en toute confiance.  Consultez l’image numérisée dans la galerie en haut de cette page pour visualiser un exemple illustrant une bonne mesure jusqu’à 2,2 A sur toute la plage de mesure de deux solutions d’un mélange de colorant.  Les mesures ont été effectuées avec un spectrophotomètre UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ 220.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Embouts en quartz pour sonde VERSA
À utiliser avec (équipement) Sonde à fibres optiques VERSA