Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre UV-Vis Evolution™ One Plus PROMO
Code produit. 17417453 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de détecteur:
Photodiodes au silicium doubles
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17417453
Marque: Thermo Scientific™ 840341400PROMO
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les spectrophotomètres UV-Vis Thermo Scientific™ Evolution™ associent un matériel fiable et polyvalent au logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro facile à utiliser.Ensemble, ils répondront aux divers besoins de votre organisation en matière d’outil analytique.
Cette gamme d’instruments offre de réelles innovations qui fournissent à l’utilisateur convivialité et performance, sans complexité supplémentaire d’aucune sorte pour toutes les applications de recherche et de routine.Grâce à un logiciel convivial, des instruments de pointe et une vaste gamme d’accessoires, les spectrophotomètres UV-Vis Evolution One et One Plus travaillent avec vous pour réaliser des expériences comme vous le souhaitez - pour les résultats dont vous avez besoin.
Une ingénierie optimisée pour des performances optimales :
  • Géométrie à double faisceau avec des options de bande passante spectrale fixe de 1 nm ou variable
  • La technologie AFBG (Applications Focus Beam Géométrie) permet d’obtenir les meilleures performances des microcellules, des échantillons solides et des sondes à fibre optique (Evolution One Plus uniquement)
  • Lampe flash au xénon nécessite aucun temps de préchauffage permettant des mesures instantanées.
  • Répondez aux besoins d’échantillonnage et de mesure en chimie, en science des matériaux ou en biologie grâce à une large gamme d’accessoires
Logiciel Insight Pro : facile à apprendre, facile à utiliser
  • Réduisez le temps de formation :Interface utilisateur optimisée et logiciel d’invite définissant un flux de travail clair étape par étape, facile à enseigner et à apprendre
  • Évitez les erreurs d’échantillonnage et de mesure coûteuses :Créez des flux de travaux dédiés pour les dosages complexes et transformez les flux de travaux à plusieurs étapes en une méthode simplifiée et facile à suivre, adaptée à tous les niveaux d’utilisateur grâce à l’environnement d’utilisation personnalisé (CUE)
  • Toujours à jour :Qu’il s’agisse des entrées utilisateur ou des exigences d’application, ou encore de nouvelles réglementations, le logiciel Insight Pro s’améliore en continu grâce à des mises à niveau rapides pour offrir des capacités et des gains d’efficacité plus importants pour les besoins de vos laboratoires
Des accessoires pour tous vos besoins d’échantillonnage :
  • Vaste choix d’accessoires pour optimiser les analyses : différentes options de régulation de la température, changeurs d’échantillons, systèmes d’aspiration des échantillons, des accessoires pour les échantillons solides
  • Choix d’un porte-cellules unique Peltier ou d’un système Peltier intelligent à 8 cellules pour le contrôle de la température et la surveillance des échantillons de 0 à 100°C
  • Intégration logicielle aisée pour contrôler totalement vos mesures.
Environnements réglementaires/contrôle de la qualité :
pour utiliser les spectrophotomètres UV-Vis Evolution One/One Plus dans un environnement réglementé ou de contrôle de la qualité, nous proposons une large sélection de produits et services de conformité afin de réduire le temps de mise en œuvre et d’assurer les performances du système.
Les packs de sécurité et de valideur Evolution One/One Plus incluent :
  • Spectromètre UV-Vis Evolution One ou One Plus
  • Logiciel de sécurité INSIGHT Pro
  • Valideur pour Insight Pro US Ltr ou INTL A4 Version papier
  • Kit de filtres de qualification pour UV-Vis
Les packs pharmaceutiques Evolution One/One Plus normes USP/EP incluent :
  • Spectromètre Evolution One ou One Plus
  • Logiciel de sécurité INSIGHT Pro
  • Valideur pour Insight Pro US Ltr ou INTL A4 Version papier
  • Ensemble normes UV USP et EP
  • Ensemble normes visibles USP et EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ±0,001 A, 200 à 800 nm, 1,0 nm SBW, lissé
de données 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm
Description Spectrophotomètre Evolution One Plus UV-Vis
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Dimensions (L x l x H) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 in)
Source lumineuse Lampe flash au xénon (durée de vie typique > 5 ans, garantie 3 ans)
Bande passante spectrale Variable :1 nm ; 2 nm ; microcellule AFBG optimisée ; fibre optique AFBG optimisée ; matériaux AFBG optimisés
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive <0,0005 A/hr ; 500 nm, 1.0 nm SBW, 1 heure de préchauffage
Alimentation électrique 100 à 240 V ; 50 à 60 Hz, sélectionné automatiquement, 150 W max.
Bruit 0A :≤0,00015 A ; 1A :≤ 0,00025 A ; 2A :≤0,00050 A ; 260 nm, 1,0 nm SBW, RMS
Conception optique Double faisceau avec positions pour les échantillons et la cuve de référence ; monochromateur de type Czerny-Turner ; Géométrie à faisceau focalisée pour l’application ; Monochromateur de type Czerny-Turner
Tests de conformité à la pharmacopée Photometric Accuracy (60 mg/L K2Cr2O7): ±0.010 A; Stray Light: ≤1%T at 198 nm: KCI; ≤0.05%AT at 220 nm: Nal, Kl; Wavelength Accuracy: ±.5 nm 541.9, 546.1 nm Hg emission lines, ±0.8 nm full range; Wavelength Repeatability: ≤0.05 nm, repetitive scanning of 546.1 nm Hg emission line
Photometric Accuracy Instrument 1A :±0,004 A ; 2A :±0,008 A ; Mesuré à 440 nm à l’aide des filtres de densité neutre traçable NIST
Affichage photométrique -0,3 à 4,0 A
Gamme photométrique > 3,5 A
Répétabilité photométrique 1 A : ± 0,0002 A
Modes de balayage des ordonnées % Absorbance, % Transmission, % Réflexion, Kubelka-Munklog, log (1/R), log (abs), Facteur Abs, Intensité
Vitesse de balayage <1 à 6 000 nm/min, variable
Puissance 150 W max.
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm (raies de mercure 541,9, 546,1 nm), ±0,8 nm (plage complète 190 à 1100 nm)
Répétabilité en longueur d’onde ≤ 0,05 nm (ligne de mercure de 546,1 nm ; écart-type de 10 mesures)
Poids (impériale) 32 lb
Poids (métrique) 14,5 kg