Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de thermostatisation Peltier Evolution™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsInclut :
Unité de commande et de refroidissement PCCU1 Peltier
Insert de compartiment à échantillons pour porte-cuves thermostaté unicellulaire Peltier
Tous les tuyaux, câbles et connecteurs nécessaires
Description
Le contrôle de la température et de l’agitation des échantillons est important pour de nombreuses méthodes d’analyse UV-Visible. Les accessoires de thermostatisation Peltier offrent des performances supérieures à celles des éléments chauffants / refroidisseurs traditionnels grâce à une conception intégrée compacte, une installation facile et un contrôle rapide et précis de la température. Les accessoires Thermo Scientific™ Peltier pour les spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ de la série 200 et Evolution 350 offrent une thermostatisation et une montée en température avec une régulation précise de la température entre 0°C et 110°C.
Thermostatisation précise
Les accessoires Peltier pour les spectrophotomètres UV/Visible des gammes Evolution 200 et Evolution 350 utilisent l’eau de recirculation comme dissipateur thermique efficace pour permettre à l’élément Peltier de chauffer ou de refroidir le bloc sur une large plage de températures. Le porte-cuve unique peut atteindre une température aussi base que 0° C et aussi haute que 110 °C. 8Le porte-cuve peut être refroidi à 5 °C et chauffé à 100 °C. Le contrôle de l’agitation pour les porte-cuve Peltier à 8 cuves est fourni en plaçant une barre de micro-agitation à l’intérieur de la cuvette. Contrairement à la thermostatisation traditionnelle avec un bain-marie de recirculation où un grand volume de liquide doit être chauffé ou refroidi, le chauffage ou le refroidissement du porte-cuve avec l’effet Peltier signifie un contrôle plus rapide et plus précis de la température.
Montée en température
Le logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ vous permet de contrôler et de surveiller la température du bloc de l’unité PCCU1 ainsi que d’appliquer une montée programmé de la température avec plusieurs cycles de montée et de maintien, et une cinétique de température variable. Ajoutez des sondes de température et un connecteur adapté pour pouvoir contrôler la température exacte de chaque cuve à mesure que vous effectuez des cycles de chauffage et de refroidissement. Le logiciel INSIGHT 2 Bio en option peut être utilisé pour étudier la dénaturation et la renaturation de l’ADN ou d’autres expériences programmées à température complexe.
- Nombre de cycles de montée et de maintien maximum par expérience : 20
- Taux maximal de montée en température : 20 °C par seconde
- Taux minimal de montée en température : 0,4 °C par seconde
Spécification
Spécification
| Description | Système Peltier à 8 cellules pour spectrophotomètres Evolution |
| Type | Système Peltier à 8 cuves |
| À utiliser avec (équipement) | Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300 |
| Comprend | Inclut : Unité de commande et de refroidissement PCCU1 Peltier Insert de compartiment à échantillons pour 8 porte-cuves thermostatés Peltier Base pour 8 porte-cuves linéaire intelligente Tous les tuyaux, câbles et connecteurs nécessaires |
| Plages de mesure | Ramp rate: 0.4-20 °C |
| Précision de la température | 0,1°C |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 100°C |