Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Blue
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet d’améliorer l’éclairage dans certaines conditions
- En raison des écarts de taille, de couleur et d’épaisseur de l’échantillon, l’utilisation réelle de glissières peut différer des suggestions
- Permet un réglage direct de la température de couleur LED de lumière blanche
- Conçu pour les applications à fond clair, avec tous les grossissements comme filtre de correction de la lumière du jour
Spécification
Spécification
| Type | Curseur de condensateur |
| Gamme de produits | EVOS |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL |
| Comprend | Curseur à diffuseur, curseur à sténopé, curseurs à ménisque |
| Quantité | 1 de chaque |