Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, GFP
Description
- Idéal pour une utilisation avec le système d’imagerie EVOS FL Color, le système d’imagerie EVOS FL Auto ou les systèmes d’imagerie EVOS FL
- Chaque cube contient une LED, des optiques à condensation et des filtres à revêtement dur
- L’éclairage continu permet des résultats constants pendant une durée de vie de l’ampoule de +50 000 heures, pour des coûts d’exploitation inférieurs
- Intensité lumineuse réglable qui permet de réduire le photoblanchiment ; modifiable par l’utilisateur et reconnu automatiquement par le système
Spécification
Spécification
| Type | Cube lumineux fluorescent GFP |
| Gamme de produits | EVOS |
| À utiliser avec (équipement) | compteur de cellules automatisé Countess™ II FL, système d’imagerie EVOS™ M5000, système d’imagerie EVOS™ M7000 |
| Comprend | LED, optique à condensation, filtres à revêtement dur |
| Longueur d’ondes | Ex. : 470/22 Ém. : 525/50 |
| Quantité | 1 de chaque |