Learn More
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Objectifs filetés RMS avec distance parfocale de 45 mm
Spécification
Spécification
| Type | Lentille de focalisation |
| Gamme de produits | EVOS |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL Auto |
| Comprend | Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration |
| Type de lentille | Fluorite Plan |
| Grossissement | 40X |
| Ouverture numérique | 0,65 |
| Quantité | 1 de chaque |