Learn More
EVOS™ Olympus 100X Oil Objective, super-apochromat, coverslip-corrected
Click to view available options
:
Objectif Super-Apochromat
Description
- Offre une correction apochromatique des plages UV à IR
- Parfocale pour l’imagerie visible et IR
- Objectif avec correction pour lamelles, optimisé pour l’imagerie à travers des lamelles n° 1,5
- Offre des performances optiques depuis la lumière visible jusqu’à la lumière infrarouge
- Répond aux besoins de plusieurs grossissements et caractéristiques optiques
Spécification
Spécification
| Type | Lentille de focalisation |
| Gamme de produits | EVOS |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL |
| Comprend | Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration |
| Type de lentille | S-apochromatique |
| Grossissement | 100X |
| Quantité | 1 de chaque |