Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, KOVA™ Glasstic™ slide 10
Code produit. 11907335
Click to view available options
Quantité:
1 support
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11907335
Marque: EVOS™ AMEPVH017
Permet d’utiliser différents types de récipients pour l’imagerie
  • Convient à la lame de microscope, au flacon / à la boîte de culture cellulaire, ou à la plaque à micro-puits pour organiser les systèmes d’imagerie EVOS pour une précision accrue dans l’alignement des échantillons
  • Accueille une lame KOVA Glasstic 10
  • Supports de récipients et platines faciles à changer disponibles pour cette plateforme d’instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de récipients
Gamme de produits EVOS
À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL
Format 10 lames
Capacité 1 lame KOVA™ Glasstic™ 10
Quantité 1 support