Learn More
Invitrogen™ EVOS™ XL Core Configured Cell Imager
Code produit. 11927335
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11927335
Marque: Invitrogen™ AMEX1100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le système d’imagerie EVOS XL Core est un système numérique à lumière transmise et inversée pour les applications de culture cellulaire et tissulaire et l’entretien cellulaire de routine.
Son interface utilisateur simple entraîne l’appareil photo couleur et le système optique de grande qualité qui offrent des images haute définition avec une facilité exceptionnelle. Équipé d’objectifs de contraste de phase (PH) longue distance (LWD) 4X, 10X et 20X, le système tout-en-un EVOS XL Core est un microscope idéal pour les besoins d’imagerie de base. Doté d’un faible encombrement, d’un moniteur articulé et d’une conception ergonomique, il s’agit d’un ajout parfait à n’importe quelle pièce ou installation de culture cellulaire.
Le système d’imagerie EVOS XL Core offre ces avantages importants :
• Installation facile ; pas d’entretien, d’assemblage, d’alignement ou d’étalonnage
• Objectifs PH LWD de 4X, 10X et 20X idéals pour la microscopie de cultures tissulaires
• Une plateforme fixe pour la flexibilité de l’imagerie pour différents récipients de culture cellulaire
• Convient et fonctionne à l’intérieur des hottes pour culture cellulaire
• Conception tout-en-un : appareil photo numérique, optique de précision, écran LCD et stockage USB
Imagerie omniprésente
Le système EVOS XL Core est un système d’imagerie inversé à lumière transmise intégrée qui associe des optiques de haute qualité, un écran LCD haute résolution de 12,1 pouces et un appareil photo numérique couleur. L’acquisition des images se fait tout simplement via l’interface utilisateur à l’aide d’une souris et du logiciel intégré, qui comprend toutes sortes de fonctions, telles que le contrôle de la température des couleurs. Toutes les images peuvent être enregistrées sur le périphérique USB aux formats JPEG, BMP ou TIFF. Les applications adaptées au système EVOS XL Core comprennent l’imagerie de base des cellules vivantes et fixes, les besoins des cultures tissulaires (confluence, densité et croissance), l’isolement des cellules souches et l’analyse des coupes de tissus sur lames colorées.
Les systèmes d’imagerie EVOS sont conçus à partir du sol pour optimiser les performances et optimiser le flux de travail. Vous serez étonné de voir à quel point ce système est facile à utiliser et à quel point vos images sont belles.
Polyvalent
Bien que le microscope soit équipé de trois objectifs (PH LWD 4X, 10X et 20X), la tourelle porte-objectifs à quatre positions peut être configurée pour répondre à des besoins supplémentaires grâce à notre gamme complète d’objectifs de contraste de phase LWD et d’objectifs avec correction pour lamelle. Les objectifs à contraste de phase à longue distance opérationnelle sont disponibles de 1,25X à 40X. L’encombrement compact facilite l’utilisation du système EVOS XL Core partout où vous en avez besoin ; tout le système peut être facilement déplacé dans une hotte de culture cellulaire ou une boîte à gants. La plateforme universelle offre une flexibilité maximale pour les lames, les boîtes de culture et les flacons. Une plateforme mécanique en option permet une manipulation et un positionnement plus précis des récipients avec plaques multipuits.
Facile à utiliser et fiable
Le système d’imagerie EVOS XL Core est un dispositif Plug-and-Play. En plus d’une configuration et d’une installation exceptionnellement faciles, il ne nécessite aucune période de préchauffage ou de refroidissement. La source de lumière à LED offre une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Vous pouvez mettre l’appareil en marche et l’éteindre chaque fois que vous avez besoin d’obtenir l’image d’un échantillon. Les ampoules LED sont évaluées à > 50 000 heures (∼17 ans), par rapport à 300 heures pour une ampoule au mercure typique et 1 500 heures pour une ampoule à halogénure métallique. La longue durée de vie et la faible consommation d’énergie se traduisent par des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des instruments utilisant des sources de lumière classiques. Enfin, la conception ergonomique avancée des systèmes EVOS élimine la tension des microscopes classiques utilisés en imagerie, permet une visualisation partagée et facilite le déplacement des unités.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Système d’imagerie configuré
Gamme de produits EVOS
Caméra 3,1 mégapixels, couleur, 2 048 x 1 536 pixels, 1/2 po.
À utiliser avec (application) Culture cellulaire, culture tissulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fond clair
Méthodes de contraste Lumière transmise (fond clair et contraste de phase)
Format Accessoires pour supports spécifiques
Modèle EVOS XL Core
Source lumineuse LED
Objectifs Tourelle à 4 positions ; commande manuelle
Résolution 1024 x 768 pixels
Étape Universel fixe (étage mécanique en option disponible)
Sorties de données Fichiers JPG, fichiers PNG, fichiers BMP, fichiers TIFF
Affichage Inclinaison réglable, 12 po. couleur
Dimensions 13 po (l) x 21 po (H) x 16 po (P)
Poids (métrique) 9,1 kg
Contenu et stockage L’unité comprend :
• Système d’imagerie EVOS XL Core (AMEX1000)
• Objectif : Achro PH LWD 4x, 0,13 NA/16,9 WD (AMEP4932)
• Objectif : Achro PH LWD 10 x, 0,25 NA/6,9 WD (AMEP4933)
• Objectif : Achro 20X LWD PH, 0,40 NA/6,8 WD (AMEP4934)
• Plateau d’exposition en PC
• Souris sans fil
• Adaptateur d’alimentation, cordon et adaptateurs de prise d’alimentation universelle
• Lecteur flash USB (inclut le guide de l’utilisateur et le guide de démarrage rapide)
• Housse de protection
• Clé hexagonale en L de 3 mm
Quantité 1/boîte
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 Vca