Learn More
Excelta™ Pinces de précision Excelta™ à pointes moyennes droites et résistantes
Code produit. 11723266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longueur (métrique):
12.06 cm
Matériau:
Acier au carbone
Précision:
Haut
Conception:
00D
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11723266
Marque: Excelta™ 00D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Precision Tweezers feature strong tips for long life.
Strong tips for long life
Pince et pincette inox
• Fabrication Suisse, finition à la main
• Acier inox MT 1400C
• 100 % non magnétique
• Traitement anti-acide, résiste à l'acide nitrique et fluorhydrique
• Pincette inox de précision
• Pointes fines renforcées
• Pincette inox précision
• Manche et pointes striés
Spécification
Type de pointe Pointe droite résistante à bout dentelé
Conception 00D
Longueur (impériale) 4.75 in.
Matériau Acier au carbone
Longueur (métrique) 12.06 cm
Type de produit Pinces électroniques
Quantité (nbre par cas) L’unité
Hauteur (impériale) du corps 0.015 in.
Hauteur (métrique) du corps 0.03 cm
Précision Haut
Épaisseur 2,29 mm (0.09 in)
Largeur (impériale) du corps 0.32 in.
Largeur (impériale) de la pointe 0.0177 in.
Largeur (métrique) du corps 0.8 cm
Largeur (métrique) de la pointe 0.044 cm
Épaisseur (impériale) de la pointe 0.0098 in.
Épaisseur (métrique) de la pointe 0.249 mm
Modèle High-precision
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.