Learn More
Eppendorf™ Thermoblock interchangeable
Code produit. 10344651 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10344651
Marque: Eppendorf™ 5361000015
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accessoires pour ThermoStat plus / ThermoMixer plus
  • Thermostat pour paillasse compact avec thermoblocks pour tubes de 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml et 2,0 ml et plaques de microtitration, conçu pour offrir un haut degré de flexibilité pour une multitude d’applications
  • Température et durée d’exécution programmables pour des applications spéciales
  • Conformité aux BPL
  • Interface RS232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) 24 récipients de réaction de 0,5 ml avec rack de travail et bloc réfrigérant de 0°C
Capacité Tubes de 0,5 ml
No. of Places 24 trous
Type Bloc