Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermomètres à congélateur / réfrigérateur avec étalonnage pour système de consignation de données Excursion-Trac™
Code produit. p-9090000 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Canaux:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16651323
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La mémoire de roulement conserve les 525 600 observations de température les plus récentes.
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • La mémoire peut être effacée après le téléchargement des données et des événements d’alarme
  • Définissez des limites et enregistrez jusqu’à 10 événements d’alarme uniques
  • L’alarme sonore / visuelle Smart-Alarm™ continue de s’alerter même en cas de retour à la normale
  • Triple affichage indiquant simultanément les températures maximum, minimum et réelle
Spécification
Type Thermomètre cryogénique à enregistrement des données
Mémoire des données 525 600 lectures
Étalonnage NIST
Comprend Étalonnage ; 1 sonde en acier inox
Canaux 1
Matériau Acier inox (capteur)
Précision (température) ± 0,25°C
Résolution de la température 0,01°C
Plage de températures (métrique) minus;200 à 105°C