Learn More
Honeywell™ Chaussures EXECUTIVE ELEGIO S3
Description
- Le dessus en cuir résistant à l’eau offre de grandes résistance et flexibilité
- Le dernier produit exclusif et dédié offre un confort et un ajustement parfait
- Une conception élégante unique ressemble à une chaussure de ville élégante
- La semelle intérieure en cuir et la doublure offrent une grande respirabilité et une grande hygiène
- Semelle intermédiaire : Semelle intermédiaire anti-perforation non métallique protège à 100 % la surface du pied, offre flexibilité et est conforme à la norme EN ISO 20345:2011.
- Supérieur : Derby noir, cuir pleine fleur lisse
- Embout de sécurité : Embout de sécurité Smartium dans un polymère injecté. Non métallique, 50 % plus léger que le style avec une conception fine
- Semelle intérieure : Cuir perforé, avec amortisseur de chocs du talon
- Semelle extérieure : PU à monodensité cimentée. Performances marquées du talon et du SRC
- Certification SCR
- CI
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certification EN ISO 20345:2011 et SRC |
| Couleur | Noir |
| Conception | Derby noir, cuir pleine fleur lisse, entièrement doublé de cuir, semelle intérieure en cuir tanné végétale à 100 % non métallique |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 39 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |