Learn More
exo-2-aminonorbornane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10785432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. 10785432
Marque: Thermo Scientific Acros 176950010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7242-92-4 | C7H13N | 111.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7242-92-4
Formule moléculaire C7H13N
Poids moléculaire (g/mol) 111.19
Numéro MDL MFCD00078132
Clé InChI JEPPYVOSGKWVSJ-YUZWJPFSNA-N
Synonyme 1r,2r,4s-rel-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, exo-2-norbornanamine, exo-2-aminonorbornane 99, exo-2-aminonorbornane, 1alpha,4alpha-norbornane-2alpha-amine, bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-rel
CID PubChem 10240785
Nom IUPAC (1S,3R,4R)-bicyclo[2.2.1]heptan-3-amine
SMILES N[C@@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2
Spécification
Nom chimique ou matériau exo-2-Aminonorbornane
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 49.0°C (13.0 Mbar)
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4807
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.93
Poids de la formule 111.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • exo-2-Aminonorbornane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.