Learn More
Applied Biosystems™ Exonuclease I, high concentration, (20 units/μL)
Code produit. 15859896
Click to view available options
Quantité:
5 unités
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15859896
Marque: Applied Biosystems™ 720735KU
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Exonuclease I can be used to measure the endonucleolytic cleavage of covalently closed circular single-stranded DNA reacted with an endonuclease of interest.
Exonuclease I hydrolyzes single-stranded DNA in the 3'→5' direction, releasing. 5'-mononucleotides and leaving the terminal 5'-dinucleotide intact. Hydrolysis is processive and cannot proceed if the 3' terminus is phosphorylated.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 U / μl
Enzymes Exonucléase
Tampon compatible Storage Buffer, Glycine Buffer
Quantité 5 unités
Type de produit Exonucléase I