Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™ Express
Code produit. 15563677
Click to view available options
Nbre de réactions:
100
2000
480 réactions, barrette de 8 tubes
500
5000
Conditionnement:
100 réactions
2000 réactions
480 réactions
500 réactions
5000 réactions
Code produit. 15563677
Marque: Applied Biosystems™ 75001.200.UL
Edge
Élimination des amorces et des dNTP en excès. N’interfère pas avec les applications en aval
  • Mélange de deux enzymes hydrolytiques, une exonucléase I modifiée et une phosphatase alcaline de crevette (SAP), dans un tampon spécialement formulé
  • Nettoyage par PCR en une étape et à un tube
  • Protocole de cinq minutes
  • Les formats de tubes uniques, de barrettes de 8 tubes et de plaques à 96 puits offrent une flexibilité allant du pipetage manuel au flux de travail automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Nbre de réactions 100