Learn More
Macherey-Nagel™ Solution de précipitation d’exosome pour sérum / plasma
Description
Les exosomes sont de petites vésicules (30–150 nm) sécrétées par divers types de cellules et se trouvent dans de nombreux liquides corporels, tels que le sang, le liquide céphalorachidien, l’urine, la salive et le lait maternel. Leur teneur en ARN et en protéines peut être une source précieuse de biomarqueurs. En précipitant les exosomes à partir de grands volumes d’échantillons, ces biomarqueurs peuvent être enrichis et le fond des acides nucléiques en libre circulation est considérablement réduit.
- Enrichissement le plus efficace des exosomes pour toute application en aval
- La précipitation simple et rapide des exosomes – permet d’éviter une ultra-centrifugation fastidieuse
- La flexibilité de la quantité d’échantillons – procédure peut être augmentée ou réduite en fonction du volume d’échantillons
- Fourni avec de l’eau exempte de RNase pour isoler l’ARN des exomes remis en suspension
- Temps total de préparation : 45 min / 6 préparations
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Comprend | Solution de précipitation d’exome ; eau exempte de RNase |
| Odeur | Inodore |
| Granulométrie | De 350 à 150 nm |
| Contenu et stockage | Température ambiante (18°C à 25°C) |
| Source du donneur | Échantillons de sérum ou plasma |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Enrichissement des exosomes à partir d’échantillons sanguins de sérum et de plasma |
| Suffisant pour | Échantillons de sérum/plasma de 0,1 à 1 ml |
| Quantité | Solution de précipitation de 60 ml (avec 60 ml d’eau exempte de RNase) |
| Afficher plus |