Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HCT116 cell line)
Code produit 18696290 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons de 100 μg
2 flacons de 30 μg
6 flacons de 100 μl
6 flacons de 30 μl
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18696290 2 flacons de 100 μg 2 pièces
18665380 6 flacons de 100 μl 6 pièces
18604040 6 flacons de 30 μl 6 pièces
18666461 2 flacons de 30 μg 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Product Code. 18696290 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NBP249854200ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00€
    516.60€ / 2 pièces
    Économisez 30.40€
    5% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Quantité 2 flacons de 100 μg