Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HEK293 cell line)
Code produit 18664540 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons de 100 μg
2 flacons de 30 μg
6 flacons de 100 μl
6 flacons de 30 μl
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18664540 2 flacons de 100 μg 2 pièces
18608701 6 flacons de 100 μl 6 pièces
18657851 2 flacons de 30 μg 2 pièces
18624410 6 flacons de 30 μl 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18664540 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP311684200ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    538.65€ / 2 pièces
    Économisez 31.35€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Quantité 2 flacons de 100 μg