Learn More
R&D Systems™ Exosome Standards (Human Plasma)
Code produit 18696390 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons de 100 μg
2 flacons de 30 μg
6 flacons de 100 μl
6 flacons de 30 μl
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18696390 6 flacons de 30 μl 6 pièces
18613800 2 flacons de 30 μg 2 pièces
18612880 6 flacons de 100 μl 6 pièces
18604810 2 flacons de 100 μg 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 18696390 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP311686180ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1257.25€
    1103.55€ / 6 pièces
    Économisez 153.70€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Gamme de produits Novus
Quantité 6 flacons de 30 μl