Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (PC3 cell line)
Code produit 18612660 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons de 100 μg
2 flacons de 30 μg
6 flacons de 100 μl
6 flacons de 30 μl
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18612660 6 flacons de 100 μl 6 pièces
18624320 2 flacons de 100 μg 2 pièces
18614320 2 flacons de 30 μg 2 pièces
18602041 6 flacons de 30 μl 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 18612660 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP249856600ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00€
    1396.50€ / 6 pièces
    Économisez 83.50€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Quantité 6 flacons de 100 μl