Learn More
Fisherbrand™ Rack de stockage extensible
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
Ouvert : 31 × 12.8 × 3.35 cmFermé : 3.3 × 13.3 × 5.3 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Empêche toute contamination croisée
- Empêche les couvercles microfuges ouverts d’interférer avec d’autres puits
- Identifications alphanumériques des puits
- S’adapte au rayonnage de congélateur standard de 53 mm
- Le couvercle transparent verrouille le rack pour une manipulation et un transport sécurisé
- Puits avec dépression centrale pour stabiliser les tubes coniques
- Puits avec verrouillage de flacon cryogénique pour retirer le bouchon d’une seule main
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | Ouvert : 31 × 12.8 × 3.35 cmFermé : 3.3 × 13.3 × 5.3 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage à basse température |
| Conception | 64 puits |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Rack de stockage extensible |
| Withstand Temperature (Metric) | -80°C |