Learn More
Gibco™ Kit de transfection Expifectamine™ 293
Code produit. 13423269
Click to view available options
Quantité:
Pour 10 litre de culture
Pour 1 litre de culture
Pour 50 litre de culture
Conditionnement:
1 kit
10L
1L
Code produit. 13423269
Marque: Gibco™ A14526
Conçu pour la transfection transitoire des cultures de cellules rénales embryonnaires humaines (HEK) 293 haute densité.
The ExpiFectamine 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293 Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F cells cultured in Expi293 Expression Medium.
  • Le kit de transfection ExpiFectamine™ 293 est un composant clé du système d’expression Expi293™
  • Il est conçu pour la transfection transitoire des cultures de cellules rénales embryonnaires humaines (HEK) 293 haute densité
  • Le réactif et les activateurs cationiques de transfection à base de lipides à haute efficacité sont conçus pour alimenter le niveau le plus élevé possible d’expression protéique des cellules Expi293F™ cultivées sur le milieu d’expression Expi293™
  • Permet d’obtenir des rendements protéiques de 2 à 10 fois supérieurs à ceux des autres réactifs de transfection utilisés sur les cultures cellulaires 293 haute densité
  • Emploie les mêmes protocoles d’expression transitoire que ceux utilisés dans les systèmes de culture en suspension 293 basse densité, afin de passer facilement d’un système basse densité au système d’expression Expi293™ haute densité à rendement élevé
  • Assure des résultats de transfection solides et reproductibles, permettant de renforcer la confiance des utilisateurs dans leurs résultats
  • Adapte les transfections pour les volumes de cultures inférieures à 1 ml jusqu’à ceux supérieurs à 10 litres, tout en maintenant des rendements protéiques volumétriques équivalents
  • Conserver entre 2°C et 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Expi293F™
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
Contenu et stockage Cinq kits de 10 l ; suffisants pour la transfection de 50 litres de culture
Conserver entre +2°C à +8°C.
Type de cellule Lignées cellulaires établies
Type d’échantillon ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Gamme de produits Expifectamine
Type de produit Kit de transfection
Pureté Qualité pour culture cellulaire
Quantité Pour 50 litre de culture
Compatible avec le sérum Non