Learn More
OHAUS™ Balances de précision Explorer™
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Modèle:
EX2202/E
EX223/E
EX4202/E
EX423/E
EX6201/E
EX6202/E
Temps de stabilisation:
≤1 sec
1,5 sec
Taille de l’échantillon:
220 g
420 g
2,2 kg
4,2 kg
6,2 kg
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
- Grand écran couleur tactile
- Logiciel d’application contrôlé par des icônes doté de 14 modes d’application uniques
- Angle de l’affichage réglable sur 3 niveaux
- Nouvelles spécifications de linéarité et de répétabilité optimisées
- Filtrage des vibrations amélioré pour une meilleure stabilité de la balance
- Tous les modèles sont livrés de série avec l’étalonnage interne automatique AutoCal™
- La configuration du filtrage 3 x 3 garantit des résultats de pesée rapides et stables
- La base et l’affichage sont séparés pour une flexibilité maximale dans toute zone de travail
- Les modèles de pare-vent isolent la chambre de pesée pour améliorer la stabilité et la vitesse des résultats tout en offrant une accessibilité maximale à la chambre de pesée par le biais des portes latérales montées sur le dessus ou par la porte supérieure polyvalente qui peut être rabattue ou coulissée
- L’entrée permettant de garder les mains libres est disponible avec les portes latérales automatisées en option
- Ports de communication faciles d’accès (USB, RS232) et un 3e port de communication (Ethernet ou un 2e port RS232)
- BPL et BPF, y compris la date et l’heure, ainsi que transfert direct de données
- Base métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable, pare-vent en verre avec porte rabattable, couvercle de protection remplaçable
- Pare-vent à 3 panneaux avec panneaux amovibles sur les modèles 0,1 mg et 1 mg avec pare-vent léger
- Conception d’affichage modulaire avec angle réglable (fixation à la base, au mur ou à la tour en option)
- Étalonnage interne automatique AutoCal
- Fonction d’aide à la mise à niveau avec indicateur de niveau éclairé
- Paramètres d’environnement et d’impression automatique sélectionnables
- Crochet de pesée intégré
- Couvercle de protection pendant l’utilisation
- Commutateur de verrouillage du logiciel
- Écran tactile VGA couleur haute résolution de 14,5 cm (diagonale), comprenant des touches numériques et un clavier QWERTY, ainsi que des indications de la capacité de pesée
Specifica
Specifica
| Interface d’automatisation | Écran tactile |
| Certifications/Conformité | NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, |
| Type de connexion | RS-232, USB, Ethernet ou 2ème RS232 (en option) |
| Capacité | 220 g |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Format | Gramme, milligramme, kilogramme, carat, once, troy ounc |
| Comprend | Chambre de pesée automatique 3 portes, interne (AutoCal™) |
| Linéarité | ± 0,002g |
| Matériau | Plastique ABS, acier inoxydable, verre |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto