Learn More
Wheaton™ Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm (embout)
20 mm (embout)
8 mm (embout)
Couleur:
Blanc
Jaune
Naturel
Violet
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEBD |
| Drop Size | 44 μl |
| Type de produit | Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée |
| Diamètre (métrique) | 8 mm (embout) |