Learn More
Fisherbrand™ Pointes longues
GREENER_CHOICE
Code produit. 11987734 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack à couvercle amovible
Conditionnement:
1000 pièces
1632 pièces
Code produit. 11987734
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pointes longues sont idéales pour les échantillons difficiles à atteindre
  • Accédez facilement au fond des tubes longs
  • Minimisez la contamination de la pipette en empêchant la tige de la pipette d’entrer en contact avec le tube ou le récipient
  • Couleur naturelle
  • Certifiées un par laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3.6 po
Longueur (métrique) 91 mm
Déclaration de pureté DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free
Format Rack à couvercle amovible
Type de pointe Universal
Conditionnement LR, 8 × 204
À utiliser avec (équipement) Universal Fit