Learn More
Digi-Sense Sondes thermocouple avec câble d’extension
Code produit. 11780979 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 m
7,5 m
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11780979
Marque: Digi-Sense 0850530
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
Rallonge thermocouple 3 - 7,5 - 15 m
• Rallonge pour thermocouple KT avec fiche miniature color-codée
• Câble PVC supportant de -40 à +100°C
• Rallonge
Spécification
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) 105°C
Type Thermo-sonde
Température (impériale) 221°F
Longueur (impériale) 9.8 ft.
Longueur (métrique) 3 m