Learn More
Heidolph™ Tube d’extension
Code produit. 10371012 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
1,42 mm
2,79 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,05 mm
3,22 mm
4,59 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10371012
Marque: Heidolph™ 5252002500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéale pour les applications médicales, de laboratoire et de recherche
  • Résistance élevée à la fatigue sous des contraintes de flexion inversée répétées.
  • Non toxique, biocompatible.
  • Très faible perméabilité aux gaz.
  • Convient aux acides et bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA (21 CFR 177.2600), USP classe VI, GLP, pharmacopée européenne
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,42 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (métrique) externe 3,22 mm
Épaisseur (métrique) 0,9 mm
À utiliser avec Pompe
À utiliser avec (application) Résistance élevée à la fatigue, non toxique, biocompatible, très faible perméabilité au gaz, bien adaptés aux acides et aux bases.
Température min. de fonctionnement (métrique) 40°C
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation
Hauteur (métrique) 7,0 m Eau
Perméabilité aux gaz Très faible
Limites Les additifs peuvent migrer.
Pression maximale Temps continu / court : 0,5/1,5 bar
Niveau de vide Excellent
Max. Operating Temperature (Metric) 75°C
Type de produit Tubulure d’extension