Learn More
Heidolph™ Tube d’extension
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
1,42 mm
2,79 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,05 mm
3,22 mm
4,59 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance élevée à la fatigue sous des contraintes de flexion inversée répétées.
- Non toxique, biocompatible.
- Très faible perméabilité aux gaz.
- Convient aux acides et bases.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Matériau | Thermoplastique |
| Diamètre (métrique) externe | 2,05 mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,9 mil |
| À utiliser avec | Pompes multicanaux |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stérile |
| Hauteur (métrique) | 7 m Eau |
| Pression maximale | 0,5 / 1,5 bar |
| Afficher plus |